Få mere at vide
Ethylene Glycol Monopropyl Ether, ReagentPlus™ 99.4%, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol monopropyl ether |
| Tæthed | 0.913g/mL at 25°C |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3CH2CH2OCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | UN1993C |
| Beilstein | 1731983 |
| Formel vægt | 104.15g/mol |
| Damptryk | 1.3mmHg (20°C) |
| Vis mere |