Få mere at vide
Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898580
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15898580 1 L -
15876290 2.5 L 2.5 L
15808590 25 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15898580 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8015541000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-76-2
Tekniske data
Smeltepunkt −75°C (lit.)
Tæthed 0.902 g/mL at 25°C
Kogepunkt 169°C to 172.5°C
Molekylær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00002884
Mængde 1 L
Synonym Ethylene glycol butyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol, Ethylene glycol butyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol
Molekylvægt (g/mol) 118.17