Få mere at vide
Ethylene glycol ethyl methyl ether, 97%, stab. with 0.01% BHT, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes i omsætningen af metalsalte af thymin og uracil med tetra-acetyl-α -glucopyranosylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tetra-acetyl-α -glucopyranosylbromid.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol ethyl methyl ether |
| Navn note | stabilized with 0.01% BHT |
| Tæthed | 0.85 |
| Kogepunkt | 100°C to 102°C |
| Flammepunkt | 2°C (36°F) |
| Lineær formel | CH3OCH2CH2OCH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.387 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |
| Vis mere |