Få mere at vide
Ethylenglykoldiethylether, 99%
Artikelnummer. 10733475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733475 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10581374 100 mL Glasflaske 100ml
10279413 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208240025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-14-1
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00009253
InChI nøgle LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC navn 1,2-diethoxyethan
SMIL CCOCCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol diethyl ether
Smeltepunkt -74,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8417g/mL
Kogepunkt 121,0 °C
Flammepunkt 19 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OCH2CH2OC2H5
Brydningsindeks 1,3910 til 1,3930
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 468
Specifik vægtfylde 0.8417
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20,4%.
Viskositet 0,7 mPa (20 °C)
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske