Få mere at vide
Ethylene glycol diethyl ether, 99%
Artikelnummer. 10279413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10279413
Brand: Thermo Scientific Acros 208240010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-14-1
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00009253
InChI nøgle LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC navn 1,2-diethoxyethan
SMIL CCOCCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol diethyl ether
Smeltepunkt -74.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8417g/mL
Kogepunkt 121.0°C
Flammepunkt 19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OCH2CH2OC2H5
Brydningsindeks 1.3910 to 1.3930
Mængde 1 L
Beilstein 01, 468
Specifik vægtfylde 0.8417
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20.4%.
Viskositet 0.7 mPa.s (20°C)
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske