Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Glycol Diethyl Ether |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 0.842g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 121°C |
| Flammepunkt | 22°C (71.6°F) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1153 |
| Beilstein | 1732917 |
| Vis mere |