Få mere at vide
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15682230 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15682230 100 mL 100ml
15692230 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15682230 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 224111100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 629-14-1
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00009253
InChI nøgle LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC navn 1,2-diethoxyethane
SMIL CCOCCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol Diethyl Ether
Farve Yellow
Tæthed 0.842g/mL at 25°C
Kogepunkt 121°C
Flammepunkt 22°C (71.6°F)
Lineær formel CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Mængde 100 mL
FN nummer UN1153
Beilstein 1732917
Formel vægt 118.17g/mol
Damptryk 9.4mmHg (20°C)
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid