Få mere at vide
Ethylene Glycol Butyl Ether, TraceSELECT™, ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15617480
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15617480 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15617480 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 923281L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Smeltepunkt -74.8°C
Farve Colorless
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Kogepunkt 168°C to 172°C (1013 hPa)
Eksplosionsgrænse 0.106
Flammepunkt 67°C (152.6°F)
Tændingspunkt 473°F
Lugt Characteristic
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H14O2
Lineær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00002884
Mængde 1 L
Beilstein 1732511
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Opløselighedsinformation 900g/L at 20°C Solubility in water
InChI nøgle POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOCCO
IUPAC navn 2-butoxyethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Dampdensitet 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formel vægt 118.17g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Procent renhed ≥99.5%
Grad TraceSELECT
Fysisk form Liquid