Få mere at vide
Ethylenglycol butylether, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15635780
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1 L
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
15635780 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Product Code. 15635780 Supplier Fluka Supplier No. 5375511L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 DKK
    186.77 DKK / 1 L
    Spare 45.23 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
≥99 %
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Smeltepunkt -74,8 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,902 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 168 °C til 172 °C (1013 hPa)
Eksplosionsgrænse 0.106
Flammepunkt 67 °C (152,6 °F)
Tændingspunkt 473 °F
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14O2
Lineær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00002884
Mængde 1 L
Beilstein 1732511
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Opløselighedsinformation 900 g/L ved 20 °C opløselighed i vand
InChI nøgle POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOCCO
IUPAC navn 2-butoxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Dampdensitet 4.1 (vs luft)
ChEBI CHEBI:63921
Formel vægt 118,17 g/mol
Damptryk 1 mmHg (20 °C), 10 mmHg (81 °C)
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol butyl ether
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve