Få mere at vide
Ethylene Glycol Butyl Ether, ≥99.0%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15672760
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15672760 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15672760 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 2563661L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol Butyl Ether
CAS 111-76-2
Tæthed 0.902g/mL at 25°C
Eksplosionsgrænse 0.106
Flammepunkt 67°C (152.6°F)
Tændingspunkt 473°F
Molekylær formel C6H14O2
Lineær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00002884
Mængde 1 L
Beilstein 1732511
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
InChI nøgle POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOCCO
IUPAC navn 2-butoxyethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Dampdensitet 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formel vægt 118.17g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Procent renhed ≥99.0%
Grad Sprectrophotometric