Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol |
| Smeltepunkt | -13,0 °C |
| Tæthed | 1.1130g/mL |
| Kogepunkt | 196,0 °C til 198,0 °C |
| Flammepunkt | 116 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,75% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1,4300 til 1,4330 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylene glycol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge