Få mere at vide
Ethylenglycol, 99,8 %, vandfri AcroSeal™
Artikelnummer. 11914631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11914631 1 L 1 L
11934631 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433810010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.06
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 1.1130g/mL
Kogepunkt 196,0 °C til 198,0 °C
Flammepunkt 116 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,75% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4330
Mængde 1 L
Merck Index 15,3852
Specifik vægtfylde 1.113
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med eddikesyre, acetone, glycerol, pyridin, lavere alifatiske alkoholer, aldehyder og ketoner, let opløseligt i ether, praktisk talt uopløseligt i benzen og kulbrinter
Viskositet 21 mPa (20 °C)
Formel vægt 62.06
Procent renhed 99.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge