Få mere at vide
ethyle5-(2-bromacetyl)isoxazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283232
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10283232 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10052264 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283232 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04489DA
Kemiske identifikatorer
CAS 104776-74-1
Molekylær formel C8H8BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 262.06
MDL nummer MFCD00173773
InChI nøgle GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2736373
IUPAC navn ethyl-5-(2-bromacetyl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 262.06
Procent renhed 97%