Få mere at vide
ethyle5-(2-bromacetyl)isoxazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10052264
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10052264
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB04489EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 104776-74-1
Molekylær formel C8H8BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 262.06
MDL nummer MFCD00173773
InChI nøgle GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2736373
IUPAC navn ethyl-5-(2-bromacetyl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 262.06
Procent renhed 97%