Få mere at vide
ethyle4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633233
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10633233 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10283712 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633233 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03021EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-03-9
Molekylær formel C14H12F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 315.31
MDL nummer MFCD00068104
InChI nøgle LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
PubChem CID 2737210
IUPAC navn ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 315.31
Procent renhed 97%