Få mere at vide
ethyle4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10793423 1 g 1g
10314192 250 mg 250mg
10514984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23004DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-64-6
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00030384
InChI nøgle CLJUICOFPKFFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-formyl-5-carbethoxypyrrole, 3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-4-formyl-1h-pyrrole, 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid,4-formyl-3,5-dimethyl-,ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 137486
IUPAC navn ethyl-4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)C(C=O)=C(C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%