Få mere at vide
ethyle3,5-dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2704197
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10029521
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00759DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 91085-56-2
Molekylær formel C9H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.06
MDL nummer MFCD00221467
InChI nøgle JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
IUPAC navn ethyl-3,5-dichlorbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 219.07
Procent renhed 97%