Få mere at vide
ethyle3,5-dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | Cl2C6H3C(O)OCH2CH3 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 219.07 |
| Procent renhed | 97% |