Få mere at vide
ethyle3,5-dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10029521
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10029521 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10039521 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10138784 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10029521 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00759DA
Kemiske identifikatorer
CAS 91085-56-2
Molekylær formel C9H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.06
MDL nummer MFCD00221467
InChI nøgle JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
IUPAC navn ethyl-3,5-dichlorbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 219.07
Procent renhed 97%