Få mere at vide
ethyl2-chlor-3,4-dimethoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10475492
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10475492 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10475492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09278EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-04-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H13ClO4
MDL nummer MFCD00085062
Mængde 10 g
Synonym maybridge1_002113
InChI nøgle AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1
IUPAC navn ethyl-2-chlor-3,4-dimethoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 244.67
PubChem CID 2774987
Formel vægt 244.67
Procent renhed 97%