Få mere at vide
ethyle2-bromobenzoate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10603075
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10603075 10 g 10g
10032124 50 g 50g
10575855 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00160EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6091-64-1
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
InChI nøgle BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
IUPAC navn ethyl 2-bromobenzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle2-bromobenzoate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.44g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel BrC6H4CO2C2H5
Mængde 10 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%