Få mere at vide
ethyle2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10158504
Skift visning
25g
Artikelnummer.
10158504 25g
1 options
Artikelnummer. 10158504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00167EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
CAS 637-07-0
CAS min % 97.0
Tæthed 1.1370g/mL
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H15ClO3
Lineær formel ClC6H4OC(CH3)2C(O)OCH2CH3
MDL nummer MFCD00000615
Mængde 25 g
Synonym clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
InChI nøgle KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 242.70
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
Formel vægt 242.7
Procent renhed 97%