Få mere at vide
ethyle2-(3-methoxyphenyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793223
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10793223 1 g 1g
10437222 10 g 10g
10252532 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793223 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09251DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35553-92-5
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00026897
InChI nøgle XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
IUPAC navn ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%