Få mere at vide
Ethylamine Hydrochloride-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylamine Hydrochloride-d3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 84.053 |