Få mere at vide
Ethyl vinyl ketone, 98%, stabilized, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10152480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10152480 5 g Glass bottle 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10152480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1629-58-9 , 128-37-0
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00009316
InChI nøgle JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC navn pent-1-en-3-one
SMIL CCC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl vinyl ketone
Navn note Stabilized
Farve Amber to Colorless
Tæthed 0.8490g/mL
Kogepunkt 103°C to 104°C
Flammepunkt -6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C2H5COCH=CH2
Brydningsindeks 1.4180 to 1.422
Mængde 5 g
Beilstein 01, 731
Fieser 01,388
Specifik vægtfylde 0.849
Stabilisator 0.1% (BHT)
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl vinyl ketone, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.