Få mere at vide
Ethylvinylketon, 97%, stab.
Beskrivelse
Ethylvinylketon bruges som reagens til annullering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylvinylketon bruges som reagens til annullering.
Opløselighed Uopløseligt i vand; opløseligt i
de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl vinyl ketone |
| Navn note | stabiliseret |
| Tæthed | 0.844 |
| Kogepunkt | 103 °C til 104 °C |
| Flammepunkt | −6 °C (21 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3286 |
| Beilstein | 1735857 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl vinyl ketone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl vinyl ketone