Få mere at vide
Ethylvinylketon, 97%, stab.
Artikelnummer. 11386996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386996 5 g 5g
11396996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06829.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84,118 g/mol
Ethylvinylketon bruges som reagens til annullering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylvinylketon bruges som reagens til annullering.
Opløselighed Uopløseligt i vand; opløseligt i
de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1629-58-9
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00009316
InChI nøgle JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC navn pent-1-en-3-one
SMIL CCC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl vinyl ketone
Navn note stabiliseret
Tæthed 0.844
Kogepunkt 103 °C til 104 °C
Flammepunkt −6 °C (21 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.42
Mængde 5 g
FN nummer UN3286
Beilstein 1735857
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%