Få mere at vide
Ethylvanilat, TRC
Artikelnummer. 30006340
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006340 250 mg
30006041 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE931978250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-05-0
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.2
SMIL CCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl vanillate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-3-14-10(12)7-4-5-8(11)9(6-7)13-2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Formel vægt 196.0736