Få mere at vide
Ethylvanilat, 97%
Artikelnummer. 11397595
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397595 10 g 10g
11307605 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05798.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-05-0 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-05-0
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00017269
InChI nøgle MWAYRGBWOVHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillate, vanillic acid, ethyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, unii-v38jk4z93o, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester, m-anisic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, vanilicacidethylester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxy-benzoate, ethylvanillate
PubChem CID 12038
IUPAC navn ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl vanillate
Smeltepunkt 42 °C til 46 °C
Kogepunkt 293 °C
Mængde 10 g
Beilstein 2100025
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97%