Få mere at vide
Ethyltrifluoropyruvat, 97%
Artikelnummer. 11429037
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429037 25 g 25g
11419037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20611.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 13081-18-0 | C5H5F3O3 | 170,09 g/mol
Ethyltrifluorpyruvat fungerer som en byggesten i syntetisk kemi til syntese af fluorholdige forbindelser. Det bruges også som et reagens til fremstilling af potentielle biologisk aktive forbindelser såsom stærkt enantioselektiv organokatalytisk hydroxyalkylering af indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyltrifluorpyruvat fungerer som en byggesten i syntetisk kemi til syntese af fluorholdige forbindelser. Det bruges også som et reagens til fremstilling af potentielle biologisk aktive forbindelser såsom stærkt enantioselektiv organokatalytisk hydroxyalkylering af indoler.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer og alkalier (baser). Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13081-18-0
Molekylær formel C5H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 170.09
MDL nummer MFCD00114935
InChI nøgle KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trifluoropyruvate, ethyltrifluoropyruvate, ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid ethyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid ethyl ester, ethyl trifluorpyruvate, ethyl-trifluoropyruvate, pubchem2013
PubChem CID 2737239
IUPAC navn ethyl-3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trifluoropyruvate
Tæthed 1.4
Kogepunkt 95 °C til 98 °C
Flammepunkt 27 °C (80 °F)
Brydningsindeks 1.3405
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 2087388
Opløselighedsinformation Blandet med dichlorethan.
Formel vægt 170.09
Procent renhed 97%