Få mere at vide
Ethyltrifluoroacetoacetat, 97%
Beskrivelse
Ethyltrifluoracetoacetat bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af fluorerede 2-thiouracil-analoger som antithyroid-midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyltrifluoracetoacetat anvendes som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af fluorerede 2-thiouracil-analoger som antithyroid-midler.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, benzen og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trifluoroacetoacetate |
| Smeltepunkt | -30 °C |
| Tæthed | 1.259 |
| Kogepunkt | 129 °C til 130 °C |
| Flammepunkt | 38 °C (100 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.376 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 608353 |
| Vis mere |