Få mere at vide
Ethyltrifluoroacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 11434724
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434724 10 g 10g
11444724 50 g 50g
11454724 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13717.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184,114 g/mol
Ethyltrifluoracetoacetat bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af fluorerede 2-thiouracil-analoger som antithyroid-midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyltrifluoracetoacetat anvendes som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af fluorerede 2-thiouracil-analoger som antithyroid-midler.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, benzen og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-31-6
Molekylær formel C6H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 184.114
MDL nummer MFCD00000424
InChI nøgle OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC navn ethyl-4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trifluoroacetoacetate
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.259
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.376
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 608353
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,benzene and organic solvents.
Formel vægt 184.12
Procent renhed ≥98%