Få mere at vide
Ethyl trans-beta-methylcinnamat, 97%
Artikelnummer. 10633225 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633225 5 g Glasflaske 5g
10113254 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633225 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1504-72-9 | C12H14O2 | 190,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1504-72-9
Molekylær formel C12H14O2
Molekylvægt (g/mol) 190.24
MDL nummer MFCD00053762
InChI nøgle BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Synonym e-ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylcrotonate, ethyl 2e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-beta-methylcinnamate, ethyl e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl e-3-phenyl-2-butenoate, ethyl trans-, a-methylcinnamate, 2-butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 5354836
IUPAC navn ethyl (E)-3-phenylbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-β-methylcinnamate
Tæthed 1.0420g/mL
Kogepunkt 142 °C til 144 °C (20,0 hPa)
Flammepunkt >113 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.042
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%