Få mere at vide
Ethyltrans-4-oxo-2-butenoat, 96%
Beskrivelse
Ethyl trans-4-oxo-2-butenoat er et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere farmaceutisk aktive molekyler. Det bruges også i den asymmetriske katalytiske alkynylering af acetaldehyd, hvilket producerer attraktive syntoner med brede anvendelser, såsom (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-4-oxo-2-butenoat er et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere farmaceutisk aktive molekyler. Det bruges også i den asymmetriske katalytiske alkynylering af acetaldehyd, hvilket producerer attraktive syntoner med brede anvendelser, såsom (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (2,6 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate |
| Smeltepunkt | -9 °C |
| Tæthed | 1.063 |
| Kogepunkt | 184 °C til 188 °C |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 8762336 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (2,6 g/L ved 25 °C). |
| Vis mere |