Få mere at vide
Ethyltrans-4-oxo-2-butenoat, 96%
Artikelnummer. 11345015
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345015 25 g 25g
11355015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18491.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2960-66-9 | C6H8O3 | 128,127 g/mol
Ethyl trans-4-oxo-2-butenoat er et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere farmaceutisk aktive molekyler. Det bruges også i den asymmetriske katalytiske alkynylering af acetaldehyd, hvilket producerer attraktive syntoner med brede anvendelser, såsom (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl
trans-4-oxo-2-butenoat er et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere farmaceutisk aktive molekyler. Det bruges også i den asymmetriske katalytiske alkynylering af acetaldehyd, hvilket producerer attraktive syntoner med brede anvendelser, såsom (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (2,6 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2960-66-9
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.127
MDL nummer MFCD00236170
InChI nøgle SDGAEBKMHIPSAC-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl trans-4-oxo-2-butenoate, ethyl 4-oxobut-2-enoate, e-ethyl 4-oxobut-2-enoate, ethyl e-4-oxobut-2-enoate, ethyl 2e-4-oxobut-2-enoate, e-4-oxo-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, 2e, ethyl fumaraldehydate, ethyl 3-formylacrylate, ethyl-e-4-oxobutenoate
PubChem CID 7019541
IUPAC navn ethyl (E)-4-oxobut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 1.063
Kogepunkt 184°C to 188°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 8762336
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water(2.6g/L at 25°C).
Formel vægt 128.13
Procent renhed 96%