Få mere at vide
Ethylthiophen-2-glyoxylat, 97%
Beskrivelse
Ethylthiophen-2-glyoxylat bruges til lægemiddelopdagelse ved hjælp af kemisk informatik-baseret design, og det bruges som en katalysator, syntese af råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
kemisk informatik-baseret design, og det bruges som en katalysator, syntese af råmateriale.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl thiophene-2-glyoxylate |
| Tæthed | 1.25 |
| Kogepunkt | 102 °C til 110 °C (0,8 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5505 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 5651 |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Formel vægt | 184.21 |
| Procent renhed | 97% |