Få mere at vide
Ethyl thiophene-2-glyoxylate, 97%
Artikelnummer. 11410608
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11410608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24712.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4075-58-5 | C8H8O3S | 184.209 g/mol
Ethylthiophen-2-glyoxylat bruges til lægemiddelopdagelse ved hjælp af kemisk informatik-baseret design, og det bruges som en katalysator, syntese af råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylthiophen-2-glyoxylat bruges til lægemiddelopdagelse ved hjælp af
kemisk informatik-baseret design, og det bruges som en katalysator, syntese af råmateriale.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4075-58-5
Molekylær formel C8H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 184.209
MDL nummer MFCD00015538
InChI nøgle GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate
PubChem CID 77693
IUPAC navn ethyl-2-oxo-2-thiophen-2-ylacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Tæthed 1.25
Kogepunkt 102°C to 110°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5505
Mængde 250 g
Beilstein 5651
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 184.21
Procent renhed 97%