Få mere at vide
Ethylsalicylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2691474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10097691
Brand: Thermo Scientific Acros 150490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-61-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002215
InChI nøgle GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC navn ethyl 2-hydroxybenzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl salicylate
Navn note 99+%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt 2.0°C to 3.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1280g/mL
Kogepunkt 234.0°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Brydningsindeks 1.5210 to 1.5250
Mængde 5 g
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Specifik vægtfylde 1.128
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.