Få mere at vide
Ethylsalicylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10428680 250 g Glasflaske 250g
10097691 5 g Glasflaske 5g
10329393 25 g Glasflaske 25g
10041840 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10428680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150492500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-61-6 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-61-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002215
InChI nøgle GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC navn ethyl-2-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl salicylate
Navn note 99+%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 2,0 °C til 3,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1280g/mL
Kogepunkt 234,0 °C
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Brydningsindeks 1,5210 til 1,5250
Mængde 250 g
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Specifik vægtfylde 1.128
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske