Få mere at vide
Ethylsalicylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10041840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage Förpackningsstorlek
10041840 1 kg Glasflaske 1kg
10097691 5 g Glasflaske 5g
10329393 25 g Glasflaske 25g
10428680 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10041840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 118-61-6 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-61-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002215
InChI nøgle GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC navn ethyl-2-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ethyl salicylate
Navn note 99+%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 2,0 °C til 3,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1280g/mL
Kogepunkt 234,0 °C
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Brydningsindeks 1,5210 til 1,5250
Mængde 1 kg
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Specifik vægtfylde 1.128
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.