Få mere at vide
Ethylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 11449332
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449332 100 g 100g
11459332 500 g 500g
11431870 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449332 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10101.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-61-6 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-61-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002215
InChI nøgle GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC navn ethyl-2-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl salicylate
Smeltepunkt 1°C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 232°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 100 g
Beilstein 907659
Merck Index 14,3850
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%