Få mere at vide
Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10396841 10 mL Glasflaske 10ml
10205581 1 mL Glass bottle 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396841 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 331730100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41918-08-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD01632590
InChI nøgle WHRLOJCOIKOQGL-YFKPBYRVSA-N
Synonym ethyl 2s-2-methoxypropanoate, s-ethyl 2-methoxypropanoate, ethyl s-2-methoxypropanoate, ethyl s---2-methoxypropionate, 2-methoxypropionic acid ethyl ester, s, ?-2-methoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid,2-methoxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 5702567
IUPAC navn ethyl (2S)-2-methoxypropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OCH3)COOCH2CH3
Brydningsindeks 1.3970 to 1.3990
Mængde 10 mL
Beilstein 03, III, 446
Specifik rotationstilstand − 89.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 89.00
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske