Få mere at vide
Ethylpropionylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462827 5 g 5g
11472827 25 g 25g
11482827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15464.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethylpropionylacetat virker som en precursor, der anvendes til fremstilling af 1-ethyl- og 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-eddikesyre, der bærer en eller to substituenter på benzenringen. Yderligere anvendes det til at fremstille 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylpropionylacetat fungerer som en precursor, der anvendes til fremstilling af 1-ethyl- og 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-eddikesyre, der bærer en eller to substituenter på benzenringen. Yderligere anvendes det til at fremstille 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-on.
Opløselighed
Blandbar med iseddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4949-44-4
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009317
InChI nøgle UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
IUPAC navn ethyl-3-oxopentanoat
SMIL CCC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propionylacetate
Tæthed 1.012
Kogepunkt 190°C to 192°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 5 g
Beilstein 970270
Opløselighedsinformation Miscible with glacial acetic acid.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 95%