Få mere at vide
Ethylkaliummalonat, 98%
Artikelnummer. 11975021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11975021 500 g 500g
10162951 25 g 25g
10110412 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 248085000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6148-64-7
Molekylær formel C5H7KO4
Molekylvægt (g/mol) 170.2
MDL nummer MFCD00035603
InChI nøgle WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
IUPAC navn kalium;3-ethoxy-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl potassium malonate
Navn note 98%
Smeltepunkt 200,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel KOOCCH2COOC2H5
Mængde 500 g
Beilstein 02,III,1609
Fieser 15,156
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,53 g/L (25 °C)
Formel vægt 170.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl potassium malonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.