Få mere at vide
Ethylkaliummalonat, 98%
Artikelnummer. 11429582
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429582 500 g 500g
11409582 25 g 25g
11419582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429582 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10720.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170,205 g/mol
Ethylkaliummalonat bruges som en kompetitiv hæmmer af enzymet succinatdehydrogenase. Det fungerer som en forløber for at producere (trimethylsilyl)ethylmalonat, som bruges til at fremstille beta-ketoestere ved acylering. Yderligere reagerer det med arylnitriler for at fremstille beta-aminoacrylater i nærværelse af zinkchlorid og en katalytisk mængde af Hünigs base. Ud over dette tjener det som et mellemprodukt til fremstilling af ethyl-tert-butylmalonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylkaliummalonat bruges som en kompetitiv inhibitor af enzymet succinatdehydrogenase. Det fungerer som en forløber for at producere (trimethylsilyl)ethylmalonat, som bruges til at fremstille beta-ketoestere ved acylering. Yderligere reagerer det med arylnitriler for at fremstille beta-aminoacrylater i nærvær af zinkchlorid og en katalytisk mængde af Hünigs ′base. Ud over dette tjener det som et mellemprodukt til fremstilling af ethyl-tert-butylmalonat.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6148-64-7
Molekylær formel C5H7KO4
Molekylvægt (g/mol) 170.205
MDL nummer MFCD00035603
InChI nøgle WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
IUPAC navn kalium;3-ethoxy-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl potassium malonate
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
pH 9.1
Lugt Lugtfri
Lineær formel KO2CCH2CO2CH2CH3
Mængde 500 g
Beilstein 3721682
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 98%