Få mere at vide
Ethyl pipecolinate, 98+% Artikelnummer.: 11318495
Ethyl pipecolinate, 98+%
Artikelnummer. 11318495
25 g, 25g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11318495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10532.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15862-72-3
Molekylær formel C8H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 158.22
MDL nummer MFCD00005980
InChI nøgle SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Synonym ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720Vis mereVis mindre
PubChem CID 27517
IUPAC navn ethylpiperidin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pipecolinate
Tæthed 1.006
Kogepunkt 216°C to 217°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 81694
Formel vægt 157.21
Procent renhed ≥98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0390789 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerL10532.03,L10532.14,L10532.06
PartinummerA0390789 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/12/2023 ArtikelnummerL10532.03,L10532.14,L10532.06
Partinummer10148010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerL10532.03,L10532.14,L10532.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethyl pipecolinate, 98+% >