Få mere at vide
Ethyl picolinoylacetat, 95%
Artikelnummer. 10259420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259420 2.5 g Glasflaske 2.5g
10657474 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425470025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2026
CAS: 26510-52-1 | C10H11NO3 | 193,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26510-52-1
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00094022
InChI nøgle FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
PubChem CID 2736461
IUPAC navn ethyl-3-oxo-3-pyridin-2-ylpropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl picolinoylacetate
Farve Brun til halmgul
Tæthed 1.1640g/mL
Kogepunkt 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >200°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5160 to 1.519
Mængde 2.5 g
Beilstein 22,305
Specifik vægtfylde 1.164
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 193.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske