Få mere at vide
Ethyl phenylglyoxylate, 98%
Artikelnummer. 11480878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480878 100 g 100g
11460878 5 g 5g
11470878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25292.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-79-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ethylphenylglyoxylat er blevet anvendt til fremstilling af 1,5-dihydro-5-deazaflavin-derivater, der har en chiral substituent i N(3)-stilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylphenylglyoxylat er blevet anvendt til fremstilling af 1,5-dihydro-5-deazaflavin-derivater, der
har en chiral substituent i N(3)-position.
Opløselighed Opløseligt i vand
1143 mg/L @ 25 °C .
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603-79-8
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00009120
InChI nøgle QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
IUPAC navn ethyl-2-oxo-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylglyoxylate
Tæthed 1.122
Kogepunkt 138°C to 139°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 100 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water 1143mg/L @ 25°C .
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%