Få mere at vide
Ethylphenoxyacetat, 99%
Artikelnummer. 11452197
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452197 250 g 250g
11438136 10 g 10g
11448136 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14156.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2555-49-9 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2555-49-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00026895
InChI nøgle MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC navn ethyl-2-phenoxyacetat
SMIL CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenoxyacetate
Tæthed 1.108
Kogepunkt 251 °C til 253 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 250 g
Beilstein 1871712
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%