Få mere at vide
Ethyl phenoxyacetate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10491373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10491373 25 g 25g
10183581 5 g 5g
15229876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334940250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2555-49-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
MDL nummer MFCD00026895
InChI nøgle MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC navn ethyl 2-phenoxyacetate
SMIL CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenoxyacetate
Navn note 98%
Farve Yellow
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 136°C (19.0 mmHg)
Flammepunkt >113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Brydningsindeks 1.5035
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible in water
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid